Przejdź do zawartości
07483
Serdolit CG-120 II
p.a., Na+-form, strongly acidic, 200-400 mesh
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41116105
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
p.a.
form
beads
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~55% loss on drying, 110°C
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
200-400 mesh
capacity
1.9 meq/mL
separation technique
cation exchange
Legal Information
Serdolit is a trademark of Serva Electrophoresis GmbH
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)