Przejdź do zawartości
06369
Zestaw do oznaczania stałej wiązania lipidów
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
contains
0.0005% NaN3 as preservative
concentration
30-35 mM lipid (Transil®-L pellet)
surface area
~10 m2/g
particle size
~30 μm
pore size
~4000 Å pore diameter
storage temp.
2-8°C
Application
Zestaw do oznaczania stałej wiązania lipidów służy do analizy wiązania lipidów.
Other Notes
TRANSIL®-Ln (neutral biomembrane);
1 mL TRANSIL®-Lc (biomembrane with negative charge clusters); 1 ml
each in 5 mL buffer (20 mM HEPES pH 7.0; 0.03 M NaCl)
TRANSIL®-L consists of a silicate core; encased in a mobile lipid bilayer (phospholipids).
Legal Information
Transil is a registered trademark of Nimbus GmbH
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)