Merck
06246
Clenbuterol-d9
analytical standard
Synonim(y):
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butyl-d9-amino)ethanol, 4-Amino-α-(tert-butyl-d9-aminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D9H9Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.25
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC), ≥97.0% (isotopic purity)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
environmental
mass shift
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
General description
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706019, T706030, T706020
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)