Przejdź do zawartości
05983
O-Allylhydroxylamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
O-(2-Propenyl)hydroxylamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2ONH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-203-6
Beilstein/REAXYS Number:
3552394
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
mp
~170 °C (dec.)
SMILES string
Cl.NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h2H,1,3-4H2;1H
InChI key
XIQUJVRFXPBMHS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Useful intermediate; e.g. cyclization of O-allyloximes to give pyridines
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)