Merck
05594
6-Phenyl-2-thiouracil
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.25
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
253-227-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC), ≥97.5% (NT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(nc(S)n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14)
InChI key
XEKNACRTWJHOCE-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Phenyl-2-thiouracil
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)