Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H40O8
Masa cząsteczkowa:
636.73
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?