Informacje o tej pozycji
grade
derivatization grade ((HPLC))
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
quality
LiChropur™, moistened with 35% water
technique(s)
HPLC: suitable
mp
197-200 °C (lit.)
SMILES string
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
InChI key
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dinitrophenylhydrazine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?