Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2150,00 zł
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O12/c22-9-2-1-7(3-10(9)23)13-6-12(25)15-11(24)4-8(5-14(15)32-13)31-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21?/m0/s1
InChI key
VSUOKLTVXQRUSG-DAZJWRSOSA-N
General description
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description primary reference standard | description primary reference standard | description primary reference standard | description primary reference standard |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename HWI |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?