Przejdź do
03753
Boc-β-(3-thienyl)-Ala-OH (dicyclohexylammonium) salt
purum, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-3-(3-thienyl)-L-alanine (dicyclohexylammonium) salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO4S · C12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc3ccsc3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S.C12H23N/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)6-8-4-5-18-7-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-5,7,9H,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m0./s1
InChI key
FNTVEJPWKBETJW-FVGYRXGTSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)