Merck
03739
2,2′-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
purum, ≥96.0% (GC)
Synonim(y):
1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane, 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 2,2′-(Ethylenedioxy)diethylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2OCH2CH2OCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
EC Number:
213-203-6
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1739187
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥96.0% (GC)
impurities
≤1% water
refractive index
n20/D 1.461
bp
105-109 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)