Merck
03721
Jonofor azotynowy VI
Selectophore, function tested
Synonim(y):
N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-benzenediaminocobalt(II), (SP-4-2)-[[2,2′-[1,2-Phenylenebis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]cobalt, N,N′-Bis-(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-o-phenylenediamine cobalt(II), Cobalt(II) tert-butyl-salophen
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H46CoN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
597.70
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
quality
function tested
λ
in chloroform
UV absorption
λ: 307-317 nm Amax
SMILES string
CC(C)(C)C1=C(O[Co]23O4)C(C=[N]2C5=C([N]3=CC6=C4C(C(C)(C)C)=CC(C(C)(C)C)=C6)C=CC=C5)=CC(C(C)(C)C)=C1
General description
Jonofor azotynowy VI oparty na elektrodach jonoselektywnych (ISE) służy do wykrywania anionów azotynowych.
Application
Odwiedź nasz portal Aplikacje czujników, aby dowiedzieć się więcej.
Jonofor azotynowy VI został wykorzystany w ISE opartym na jonoforach do wykrywania anionów azotynowych metodą potencjometryczną.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)