Merck
03698
L-β-Homohydroxyproline hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(2S,4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder with small lumps
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to almost white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].O[C@H]1CN[C@@H](C1)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c8-5-1-4(7-3-5)2-6(9)10;/h4-5,7-8H,1-3H2,(H,9,10);1H/t4-,5+;/m0./s1
InChI key
YSPVOIKBQGMRKO-UYXJWNHNSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)