Przejdź do zawartości
03689
Fmoc-β-Glu(OtBu)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-L-β-glutamic acid 5-tert-butyl ester, Fmoc-L-β-homoaspartic acid 5-tert-butyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.47
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7952342
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)13-15(12-21(26)27)25-23(29)30-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t15-/m1/s1
InChI key
XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)