Przejdź do
03671
Fmoc-β-Homoile-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
(3R,4S)-3-(Fmoc-amino)-4-methylhexanoic acid, Fmoc-L-β-homoisoleucine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.44
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7980987
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-3-14(2)20(12-21(24)25)23-22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,3,12-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t14-,20+/m0/s1
InChI key
VHZUUIWBAYOCDD-VBKZILBWSA-N
General description
may contain ~8% (w/w) ethyl acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)