Przejdź do
02665
Tlenek glinu na płytkach TLC
aluminum oxide matrix, binder, Organic, fluorescent indicator: no, L × W 20 cm × 20 cm
Synonim(y):
Analtech TLC Uniplates: alumina matrix
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NC.07
eCl@ss:
32110504
Quality Segment
material
alumina matrix, aluminum oxide matrix, glass support
feature
binder Organic, fluorescent indicator: no
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
size
250 μm
particle size
11.0-14.0 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
General description
Produkowany przy użyciu zawiesiny zawierającej półwodny siarczan wapnia jako spoiwo.
Other Notes
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105713
Legal Information
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)