Przejdź do
02349
HybriScan D kit
Total Bacterial Count, suitable for agriculture, environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonim(y):
Całkowita liczba bakterii D, Całkowita liczba bakterii FastScan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
Suitability:
bacteria
Manufacturer/tradename:
(HybriScan)
Application(s):
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
Technique(s):
microbe id | in situ hybridization: suitable
Storage temp.:
2-8°C
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D Całkowita liczba bakterii, suitable for microbiology
manufacturer/tradename
(HybriScan)
Quality Segment
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria
General description
Zestawy HybriScan D wykrywają i jednocześnie identyfikują mikroorganizmy przy użyciu rRNA jako celu detekcji. Zasada opiera się na hybrydyzacji kanapkowej in situ z dwiema specyficznymi sondami. Ponieważ rRNA martwych komórek ulega degradacji w obecności RNazy, wykrywane są tylko żywe komórki. Każda komórka ma kilka tysięcy kopii rRNA, więc ani PCR, ani polimeraza nie są potrzebne do tej technologii, co oznacza, że ten test biologii molekularnej nie jest hamowany przez matrycę próbki, na przykład żywność, napoje i wodę.
Features and Benefits
Czułość (jtk/test): 5000
Legal Information
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
784369634361397
description
suitable for microbiology
description
suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybridization
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
manufacturer/tradename
(HybriScan)
manufacturer/tradename
(HybriScan)
manufacturer/tradename
(HybriScan)
manufacturer/tradename
(HybriScan)
suitability
bacteria
suitability
bacteria
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
molds, yeasts
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
microbiology, agriculture
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
microbiology
application(s)
microbiology, agriculture
environmental
food and beverages
application(s)
microbiology, food and beverages
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D Całkowita liczba bakterii
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)