Przejdź do
01870575
Sennoside A
primary reference standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H38O20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
862.74
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-339-9
Beilstein/REAXYS Number:
5723746
MDL number:
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@@H]4c5cccc(O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(cc(O)c8C(=O)c23)C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H38O20/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58)/t23-,24-,25-,26-,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42?/m1/s1
InChI key
IPQVTOJGNYVQEO-GTCVFCFLSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sennoside A
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)