Merck
01343
1-Hexanesulfonyl chloride
≥95.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.68
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
238-558-4
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.459
SMILES string
CCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H13ClO2S/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
InChI key
AEHJDQSLTMFLQO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)