Merck
01211
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen difluoride
technical, ≥98% (ex dried substance)
Synonim(y):
Sodium acid fluoride, Sodium bifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
NaHF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
technical
Próba
≥98% (ex dried substance)
strata
≤10% loss on drying, 105 °C, 2 h
ciąg SMILES
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)