Merck
00084
(Hydroxymethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.7 mmol/g loading
Synonim(y):
Benzyl alcohol polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, hydroxymethylated
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
extent of labeling
~1.7 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
200-400 mesh
functional group
alcohol
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)