Przejdź do
40-2013
Methyl Orange solution
pH 3.1-4.4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N3NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.33
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
4732884
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
3.1-4.4
SMILES string
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
InChI key
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
Application
pH indicator
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Orange solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)