Przejdź do
40-1010
Bromocresol Green solution
pH 3.8-5.4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14Br4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
698.01
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
372527
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
pH
3.8-5.4
SMILES string
O=S1(C2=CC=CC=C2C(C3=CC(Br)=C(O)C(Br)=C3C)(C4=CC(Br)=C(O)C(Br)=C4C)O1)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
InChI key
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Application
for titration
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromocresol Green solution
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)