Przejdź do
40-1009
Alizarin red S solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115710
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
3.7-5.2
Application
for titration
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can this product be used directly to stain osteocytes in a differentiated culture of rodent MSC? or if it requires dilution or pH adjustment prior to use? Additionally, Would you be able to provide protocol, reference or guideline for its use?
    1 answer
    1. This product is intended for use as an acid-base indicator. Staining is not a suitable application for this product. For a more suitable product for staining applications, regional technical service can be contacted.
      Helpful?
  2. 40-1009-5-500ML-J について 本製品の濃度に関する情報を教えてください。
    1 answer
    1. This product is a 0.1% aqueous solution.