Przejdź do
40-1002
Thymol blue solution
pH 1.2-2.8, pH 8.0-9.6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.59
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171502
Beilstein/REAXYS Number:
368036
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
1.2-2.8, 8.0-9.6
SMILES string
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C=C2C)\c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
InChI key
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
for titration
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymol blue solution
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
72.5 °F
flash_point_c
22.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)