Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.56
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
availability
available only in Japan
pH
4.0-6.0 (20 °C, 50 g/L)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc sulfate heptahydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?