Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.39
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38150402
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
availability
available only in Japan
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed in the preparation of NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption or catalysis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc oxide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?