Przejdź do
37-0290
Zinc chloride
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonim(y):
Dichlorozinc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.30
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
assay
≥95.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
availability
available only in Japan
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)