Merck
37-0100
Zinc
SAJ first grade
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
UNSPSC Code:
12141750
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
availability
available only in Japan
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)