Merck
37-0060
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
SMILES string
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Application
nuclear and bacterial staining
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)