, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Y(NO3)3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.01
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ special grade
form
solid
composition
Y(NO3)3, ≥71.0%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: yttrium
availability
available only in Japan
density
2.682 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI key
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yttrium(III) nitrate hexahydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?