Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.80
EC Number:
206-071-6
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3923356
MDL number:
Assay:
98.0-102.0%
Grade:
JIS special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
assay
98.0-102.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
application(s)
microbiology
SMILES string
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChI key
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?