Merck
30-4640
Trimethyl phosphate
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonim(y):
TMP, TMPA, TMPO
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
Beilstein/REAXYS Number:
1071731
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥95.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
density
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
COP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3
InChI key
WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethyl phosphate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)