Merck
30-3302
Toluene
JIS 300, suitable for residue analysis, ≥99.8%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
Beilstein/REAXYS Number:
635760
MDL number:
eCl@ss:
39011102
Assay:
≥99.8%
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
JIS 300
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residue analysis
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)