Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ti(OCH2CH2CH2CH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
Beilstein/REAXYS Number:
4148236
MDL number:
Grade:
CP
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
CP
form
liquid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: titanium
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
206 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to prepare nanosized titania in the anatase form and ferroelectric Bi4Ti3O12 thin films. Used in the preparation of nanocrystalline TiO2 powders at room temperature.
Legal Information
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) butoxide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?