Merck
30-2740
Titanium(IV) oxide
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Titania, Titanium dioxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
TiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.87
UNSPSC Code:
41115710
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
composition
anatase
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: titanium
availability
available only in Japan
mp
>350 °C (lit.)
density
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)