Przejdź do
30-1220
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine
≥99.0%
Synonim(y):
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
EC Number:
203-744-6
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1732991
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
liquid
expl. lim.
9.08 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Application
for electrophoresis
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
61.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-18-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)