Merck
30-0770
Tetraethylammonium bromide
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
TEA bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)4N(Br)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3563430
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ special grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 100 g/L)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylammonium bromide
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
361.4 °F - closed cup
flash_point_c
183 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)