Przejdź do zawartości
30-0460
1,1,2,2-Tetrabromoethane
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Acetylene tetrabromide, Muthmanns liquid, TBE
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2CHCHBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.65
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Beilstein/REAXYS Number:
1098321
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
119 °C/15 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
0.1 mmHg ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
11.9 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
635 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.637 (lit.)
bp
119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
density
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,2,2-Tetrabromoethane
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-27-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)