Merck
28-5880
Sulfuric acid
≥97.0%, SAJ super special grade
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
liquid
Grade:
SAJ super special grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ super special grade
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 146 °C)
description
Nominally 95-98% H2SO4
assay
≥97.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfuric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)