Przejdź do
28-5500
Succinic anhydride
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Dihydro-2,5-furandione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.07
EC Number:
203-570-0
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
108441
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 92 °C)
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L)
bp
261 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
InChI key
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic anhydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F
flash_point_c
157 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)