Merck
28-4730
Somogyi′s copper reagent
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41100000
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
form
liquid
availability
available only in Japan
storage temp.
15-25°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)