Przejdź do
28-4490
Sodium thiocyanate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaSCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.07
EC Number:
208-754-4
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3594965
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
mp
287 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium thiocyanate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)