Przejdź do
28-4000
Sodium metabisulfite
SAJ special grade, ≥97.0%
Synonim(y):
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2S2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.11
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-673-0
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥97.0%
form
powder
availability
available only in Japan
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium metabisulfite
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)