Merck
28-3830
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na3PO4 · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.12
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-509-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
crystalline
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
13 (25 °C, 190.1 g/L)
density
1.62 g/mL at 25 °C
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)