Merck
28-3760
Sodium phosphate dibasic
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.96
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-448-7
MDL number:
eCl@ss:
38070211
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
powder
availability
available only in Japan
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate dibasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)