Przejdź do
28-3690
Sodium persulfate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Sodium peroxodisulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2S2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.10
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-892-1
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
fine crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
fine crystals
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
pH
2.5-4.0
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium persulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)