Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.99
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
993 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium fluoride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?