Merck
28-2510
Sodium cyanide
JIS special grade, ≥97.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
49.01
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
3587243
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
1.7 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 817 °C)
assay
≥97.0%
availability
available only in Japan
mp
563.7 °C (lit.)
SMILES string
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
InChI key
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cyanide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)