Merck
28-2250
Sodium chlorate
SAJ first grade, ≥98.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.44
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
248-261 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
sulfation biosynthesis inhibitor
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chlorate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)