Przejdź do
28-2190
Sodium carbonate
99.8-100.0%
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
Assay:
99.8-100.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
99.8-100.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Application
pH standard solution
Biochem/physiol Actions
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium carbonate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)